Learn More
MK-1064, MedChemExpress
Código de producto. 16450428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450428 5 mg 5 miligramos
16427756 100 mg 100 miligramos
16423897 50 mg 50 miligramos
16417968 10 mg 10 miligramos
16413716 25 mg 25 miligramos
16401899 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16450428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19914
MedChemExpress MK-1064 is a selective and orally active OX2R antagonist (Ki: 0.5 nM, IC50: 18 nM). MK-1064 promotes sleep in vivo. MK-1064 can be used in the research of insomnia.
MK-1064 is a selective and orally active OX2R antagonist (Ki: 0.5 nM, IC50: 18 nM). MK-1064 promotes sleep in vivo. MK-1064 can be used in the research of insomnia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-1064
CAS 1207253-08-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20ClN5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(Cl)=CN=C2)=CN=C1C3=NC=CC=C3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 461.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.9
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death