Learn More
MK 0893, MedChemExpress
Código de producto. 16493987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493987 50 mg 50 miligramos
16460538 5 mg 5 miligramos
16408078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50663
MedChemExpress MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK 0893
CAS 870823-12-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H27Cl2N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (56.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(C2=NN(C(C3=CC4=C(C=C3)C=C(OC)C=C4)=C2)[C@H](C5=CC=C(C=C5)C(NCCC(O)=O)=O)C)=CC(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 588.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.48
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism