Learn More
MK-0812 Succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16490538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490538 5 mg 5 miligramos
16447846 100 mg 100 miligramos
16438078 10 mg 10 miligramos
16413997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50669A
MedChemExpress MK-0812 Succinate is a potent and selective CCR2 antagonist with high affinity at CCR2.
MK-0812 Succinate is a potent and selective CCR2 antagonist with high affinity at CCR2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-0812 Succinate
Forma física Solid
CAS 851916-42-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40F3N3O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.46 mM)
SMILES O=C([C@]1(C(C)C)C[C@H](N[C@H]2CCOC[C@H]2OC)CC1)N3CCC(N=CC(C(F)(F)F)=C4)=C4C3.O=C(O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 587.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.63
Porcentaje de pureza 99.62%