Learn More
MK-0773, MedChemExpress
Código de producto. 16474368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474368 10 mg 10 miligramos
16455276 100 mg 100 miligramos
16427097 5 mg 5 miligramos
16420697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11027
MedChemExpress MK-0773 is a selective androgen receptor modulators (SARMs) that binds to AR with an IC50 of 6.6 nM.
MK-0773 is a selective androgen receptor modulators (SARMs) that binds to AR with an IC50 of 6.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-0773
Forma física Solid
CAS 606101-58-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34FN5O2
Sinónimo PF-05314882
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (69.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@]2([H])[C@]1(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)C=C(F)C(N(C)[C@]4([H])CC[C@]32[H])=O)NCC5=NC6=CC=CN=C6N5
Peso molecular (g/mol) 479.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.59
Porcentaje de pureza 98.15%