Learn More
MK-0429, MedChemExpress
Código de producto. 16498897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498897 5 mg 5 miligramos
16446636 100 mg 100 miligramos
16446318 10 mg 10 miligramos
16412437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15102
MedChemExpress MK-0429 (L-000845704) is an orally active, potent, selective and nonpeptide pan-integrin antagonist with IC50 values of 1.6 nM, 2.8 nM, 0.1 nM, 0.7 nM, 0.5 nM and 12.2 nM for αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 and α5β1, respectively.
MK-0429 (L-000845704) is an orally active, potent, selective and nonpeptide pan-integrin antagonist with IC50 values of 1.6 nM, 2.8 nM, 0.1 nM, 0.7 nM, 0.5 nM and 12.2 nM for αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 and α5β1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-0429
CAS 227963-15-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29N5O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo L-000845704
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.78 mg/mL (6.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@H](C2=CC=C(OC)N=C2)CC(O)=O)CCN1CCCC3=NC4=C(C=C3)CCCN4
Peso molecular (g/mol) 439.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.51
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation