missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-0429, MedChemExpress

Código de producto. 16446636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16446636 100 mg 100 miligramos
16498897 5 mg 5 miligramos
16446318 10 mg 10 miligramos
16412437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16446636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15102

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MK-0429 (L-000845704) is an orally active, potent, selective and nonpeptide pan-integrin antagonist with IC50 values of 1.6 nM, 2.8 nM, 0.1 nM, 0.7 nM, 0.5 nM and 12.2 nM for αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 and α5β1, respectively.

MK-0429 (L-000845704) is an orally active, potent, selective and nonpeptide pan-integrin antagonist with IC50 values of 1.6 nM, 2.8 nM, 0.1 nM, 0.7 nM, 0.5 nM and 12.2 nM for αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 and α5β1, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MK-0429
CAS 227963-15-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29N5O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-000845704
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.78 mg/mL (6.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@H](C2=CC=C(OC)N=C2)CC(O)=O)CCN1CCCC3=NC4=C(C=C3)CCCN4
Peso molecular (g/mol) 439.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.51
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.