Learn More
MK-0354, MedChemExpress
Código de producto. 16488187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488187 5 mg 5 miligramos
16435478 10 mg 10 miligramos
16401657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13008
MedChemExpress MK-0354 is a partial agonist of GPR109a receptor, for hGPR109a/ mGPR109a with EC50 of 1.65/1.08 (mu)M, showed no activation of GPR109b.
MK-0354 is a partial agonist of GPR109a receptor, for hGPR109a/ mGPR109a with EC50 of 1.65/1.08 (mu)M, showed no activation of GPR109b.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-0354
Forma física Solid
CAS 851776-28-8
Color Earth Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8N6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (204.34 mM)
SMILES C12=C(CCC2)C(C3=NN=NN3)=NN1
Peso molecular (g/mol) 176.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.18
Porcentaje de pureza 99.21%