Learn More
MK-0249, MedChemExpress
Código de producto. 16483129
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483129 1 mg 1 miligramo
16412348 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483129 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00076
MedChemExpress MK-0249 (Compound 1) is a potent, selective and orally active histamine H3 receptor antagonist, with an IC50 of 1.7 nM for human H3.
MK-0249 (Compound 1) is a potent, selective and orally active histamine H3 receptor antagonist, with an IC50 of 1.7 nM for human H3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-0249
CAS 862309-06-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24F3N3O2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OCCCN3CCCC3)C=C2)C(C)=NC4=C1C(C(F)(F)F)=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 431.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.45
Porcentaje de pureza 96.94%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation