Learn More
Mizoribine, TRC
Código de producto. 30474060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474060 10 mg 10 miligramos
30480556 100 mg 100 miligramos
30478658 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM38550010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50924-49-7
Fórmula molecular C9 H13 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 259.22
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-5-hidroxiimidazol-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mizoribine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0804