Learn More
Mizoribine, MedChemExpress
Descripción
Mizoribine (NSC 289637), an imidazole nucleoside, inhibits HCV RNA replication with IC50 of approximately 100 μM for anti-HCV activity. Immunosuppressant. Mizoribine, an IMPDH inhibitor, inhibits replication of SARS-CoV with IC50s of 3.5 μg/mL and 16 μg/mL for SARS-CoV Frankfurt-1 and SARS-CoV HKU39849, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mizoribine |
| CAS | 50924-49-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H13N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 289637 HE 69 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (482.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](N2C(O)=C(C(N)=O)N=C2)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 259.22 |
| Mostrar más |