Learn More
Mezcla de S077210 (150 ml de 1 mg/ml de S077210 en una solución de NaCl al 0,9 % (cloruro de sodio)), TRC
Código de producto. 30356016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
Tamaño de la unidad:
150 ml
30356016 150 mL 150 ml
1 options
Código de producto. 30356016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCCMIX016150ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate
CAS 19583-77-8
Fórmula molecular Cl6Pt • 2Na • 6H2O
Cantidad 150 mL
Sinónimo Platinate(2-), hexachloro-, disodium, hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
SMILES [Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-].[Na+].O.O.O.O.O.[Na+].O
Nombre IUPAC hexacloroplatinato(IV) de sodio hexahidratado
Peso molecular (g/mol) 561.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.82
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL