Learn More
Mezcla de (R,S)-N-Nitroso Anabasina-d4, rac N'-Nitrosonornicotina-d4, 4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona-d4 y (S)-N-Nitroso Anatabina-d4 (1,0 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30401509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30401509 1 mL
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT21551X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-68-9, 1426174-82-4, 66148-19-4, 764661-24-7
Disolvente o matriz Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1.0mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 1.0mg/mL