Learn More
Mezcla de (R,S)-N-Nitroso Anabasina-d4 + rac N'-Nitrosonornicotina-d4 + 4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona-d4 + (S)-N-Nitroso Anatabina-d4 (0,1 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30401720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401720 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30401720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT18671X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-68-9∣1426174-82-4∣66148-19-4∣764661-24-7
Disolvente o matriz Acetonitrilo
Fórmula molecular C10 2H4 H9 N3 O∣C10 2H4 H7 N3 O∣C9 2H4 H7 N3 O∣C10 2H4 H9 N3 O2
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine, N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D∣InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c([C@@H]2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-il)piridina ∣2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridin-2-il]piridina ∣2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopirrolidin-2-il)piridina ∣N-metil-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridin-3-il)butil]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 195.25∣193.24∣181.23∣211.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.131∣193.1153∣181.1153∣211.1259
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 0.1 mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 0.1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 0.1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 0.1mg/mL