Learn More
Mezcla de ibuprofeno (1,0 mg/ml) y paracetamol (1,0 mg/ml) en metanol, Mikromol
Código de producto. 30457421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30457421 1 mL
1 options
Código de producto. 30457421 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.M1L11000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mezcla de ibuprofeno (1,0 mg/ml) y paracetamol (1,0 mg/ml) en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen∣Paracetamol
CAS 15687-27-1, 103-90-2
Nombres de analitos o componentes Ibuprofen∣Paracetamol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL (Ibuprofen), 1 mg/mL (Paracetamol)