Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) para HyPerforma™ Mixtainer™ Sistemas
Código de producto. 30040273 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
Detalle del puerto:
4 x puertos y tubos de montaje superior
Puerto de polvo
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 3
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Detalle del puerto Tamaño de la unidad
30040273 50 L Puerto de polvo paquete de 3
30040271 50 L 4 x puertos y tubos de montaje superior paquete de 15
30040272 100 L 4 x puertos y tubos de montaje superior paquete de 15
30040270 200 L 4 x puertos y tubos de montaje superior paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30040273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30687.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
El completo Thermo Scientific™ Mixtainer™ El sistema es una unidad estéril integrada y de un solo uso para mezclar medios de cultivo celular y otros líquidos de proceso, como tampones, reactivos y precursores o productos de medicamentos a granel.
Recomendado para:
  • Hidratación de medios en polvo y tampones
  • Mezcla estéril de medios de cultivo celular con sueros y reactivos
  • Mezcla estéril de soluciones tampón u otros fluidos de proceso
  • Agrupación de fracciones líquidas estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 L
Detalle del puerto Puerto de polvo
Tubing Style Elastómero termoplástico (TPE)