Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) para HyPerforma™ Mixtainer™ Sistemas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Recomendado para:
- Hidratación de medios en polvo y tampones
- Mezcla estéril de medios de cultivo celular con sueros y reactivos
- Mezcla estéril de soluciones tampón u otros fluidos de proceso
- Agrupación de fracciones líquidas estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Detalle del puerto | 4 x puertos y tubos de montaje superior |
| Línea de tuberías 1 | 0,25 in Tubos de identificación y conectores Luer macho/hembra (Puerto 1) |
| Línea de tuberías 2 | 0,25 in Tubos de identificación y conectores Luer macho/hembra (Puerto 2) |
| Línea de tuberías 3 | 3/8 in Tubos de identificación y acoplamientos de conexión rápida (Puerto 3) |
| Línea de tuberías 4 | 3/8 in Tubos de identificación y acoplamientos de conexión rápida (Puerto 4) |
| Tubing Style | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilidad | Estéril |