Learn More
Cole-Parmer™ Ejes de mezcla para mezcladores electrónicos ServoDyne™
Código de producto. 11780099 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ServoDyne Mezclador electrónico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11780099 ServoDyne Mezclador electrónico cada uno
1 options
Código de producto. 11780099 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0455225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    58.95€ / paquete de 1
    Ahorro 3.25€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Fabricado en acero inoxidable 316
  • Extremo inferior mecanizado para encajar en hélice de 8 mm de diámetro
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,37 pulg
Diámetro (métrico) 0,95cm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) ServoDyne Mezclador electrónico
Tipo de producto Eje de mezcla