Learn More
Interscience BagRack, almacenamiento para bolsas de 80/100 ml
Código de producto. 10683875
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10683875 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 10683875 Proveedor Interscience N.º de proveedor 221010
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
BagRack Permite el almacenamiento limpio y ordenado de las bolsas durante la preparación de la muestra.
Rack de almacenamiento de acero inoxidable para 11 bolsas de 80/100 mL
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Diluyentes gravimétricos, mezcladores de laboratorio, clip de cierre, bolsa de muestra
Tipo de producto Estante de almacenamiento para bolsos
Capacidad (métrico) 80 a 100 ml
Capacidad (imperial) 0.14 pt - 0.18 pt
Descripción BagRack Permite el almacenamiento limpio y ordenado de las bolsas durante la preparación de la muestra.
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) BagRack Se utiliza para análisis microbiológicos en institutos de investigación alimentaria, medioambiental, farmacéutica y pública.
Cantidad Para 11 bolsas de 80/100 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27.6 x 12.9 x 15.3 cm
Altura (imperial) 6,02 in
Longitud (imperial) 10,87 in
Anchura (imperial) 5,08 in
Peso con embalaje (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0.67 kg
Peso con embalaje (métrico) 0.7 kg