Learn More
Estándar mixto, 10 ppm, Reagecon™
Código de producto. 11536643 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11536643 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11536643 Proveedor Reagecon N.º de proveedor TOIC10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    138.33€ / 500 ml
    Ahorro 160.67€
    53% Descuento