Learn More
Estándar mixto, 100 ppm, Reagecon™
Código de producto. 11546643 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11546643 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11546643 Proveedor Reagecon N.º de proveedor TOIC100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    161.01€ / 500 ml
    Ahorro 8.99€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026