Descripción
Trate el agua corriente dura o con una concentración de TIS superior a 10 ppm con el descalcificador de agua Thermo Scientific™ Mixed Multi Mini. Para su uso con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™. Es necesario su uso, si el agua de suministro tiene un índice de densidad de sedimentos (SDI) superior a 3.
Elementos necesarios para su uso: Sal descalcificadora, el kit de detección de durezas y un filtro de 5 μm de carbono. Este descalcificador es ideal para su uso con el sistema de purificación de agua Barnstead LabTower™ EDI.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ablandador de agua Mix Multi Mini |
| Para utilizar con (equipo) | LabTower EDI |
| Tensión | 230 V |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?