Learn More
Estándares de calibración multielemento mixtos, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15256106 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
15256106 5 x 125 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 15256106 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor MXSTDSETAN
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Estándares multielementos de calibración mixta sin mercurio para AA& ICP , 125 ml, SPEX CertiPrep™ . ISO Guía 34 Certificada, NIST Materiales de referencia certificados trazables. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrones de calibración mixta
  • Volumen de 125 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mixed Multi-Element Calibration Standards without Mercury
Nombre de nota Without Mercury
Envase Frasco
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Nombres de analitos o componentes Assurance Grade Mixed Calibration Standard 1A,Assurance Grade Mixed Calibration Standard 2A,Assurance Grade Mixed Calibration Standard 3A
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HNO3/Tr HF,5% HNO3,5% HNO3/tr HF
Cantidad 5 x 125 mL
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Set of 5 ICP Calibration Standards w/o Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio