Learn More
behr Labor-Technik™ Intercambiador de iones de lecho mixto fabricado en acero inoxidable
Código de producto. 10799351
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
500 l/h
700 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10799351 500 l/h cada uno
10598092 700 l/h cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799351 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00223482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2703.75€
    1256.31€ / paquete de 1
    Ahorro 1447.44€
    53% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Cartucho estándar de acero inoxidable V4A para aplicaciones generales: Suministro para lavadores de instrumental de vidrio de laboratorio, para el mantenimiento general del laboratorio y para pequeños consumidores industriales. Para la desmineralización p
  • Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones debido a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
  • Caudales de hasta 700 l/h
  • El exclusivo sistema de boquilla de chorro behropur™ distribuye el agua sin tratar sobre todo el lecho de resina. Esto garantiza una capacidad y calidad de intercambio óptimas
  • Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
  • Resistente a la presión de alternancia
  • Los collares de caucho duro vulcanizados a la base y la parte superior de la unidad ofrecen una protección eficaz
  • Transporte cómodo gracias a las asas integradas en la parte superior de la unidad
  • La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
  • También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
  • Especificaciones
    Altura (métrico) 74 mm
    Tipo Unidad de lecho mixto resistente a la presión E40d fabricada con aleación especial V 4 A, resistente a una presión permanente de hasta 10 bar, con medidor de conductividad
    Caudal 500 l/h