Learn More
Terracycle™ Redes mixtas para barba, tapones para los oídos y redecillas para el cabello Cero residuos Box™
Código de producto. 17885935
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17885935 Medio cada uno
17865695 Pequeño cada uno
17875935 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17885935 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS46MES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Recicle redes para barba, tapones para los oídos y redes para el cabello de distintos tamaños utilizando este sistema de caja de desperdicio cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.
Utilice esta caja de residuos cero para reciclar:
  • Redes para barba y cabello
  • cubiertas desechables para zapatos
  • Tapones para los oídos
No enviar:
  • Residuos médicos
    • Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y desechos que se originan en centros de atención médica, hospitales, atención domiciliaria, consultorios médicos, consultorios dentales, bancos de sangre, clínicas veterinarias, laboratorios de investigación, etc.
  • Mascarillas o guantes desechables
  • Batas de laboratorio u otras prendas
  • Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos) que representan un peligro para el medio ambiente o para las personas.
  • Baterías, botes presurizados y vidrios rotos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 kg
Capacidad (imperial) 33 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje