Learn More
Ácido mixto, ácido fluorhídrico al 10% (v/v)/10% (v/v) ácido nítrico, químico Ricca
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10% (v/v) Nitric acid-10% (v/v) hydrofluoric acid mixtures |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| CAS | 7664-39-3, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | < 2 |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Solubilidad | Miscible con agua |
| Tipo de solución | Solución de calibración |
| Tipo | Solución volumétrica analítica |
| Mostrar más |