Learn More
Heidolph™ Mezcla y calienta Ultimate
Código de producto. 17894437 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17894437 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17894437 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5064110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1511.28€ / paquete de 1
    Ahorro 213.72€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Mix 'n' Heat Ultimate ofrece precisión y oportunidades de trabajo en red al calentar o revolver.
  • El agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate allana el camino para prácticas de trabajo orientadas al futuro: Gracias a su equipamiento con numerosas interfaces, cumple con todos los requisitos de digitalización y red.
  • RS232 y USB Las interfaces B permiten un control a través de nuestra solución Hei-PROCESS
  • Con la interfaz LAN, puede integrar directamente el dispositivo en una red, mientras que el USB Una interfaz ubicada en la parte frontal permite el registro de datos a través de USB palo
  • Utilice el USB Interfaz C y combina el agitador magnético con el eléctrico. Heidolph Gato de laboratorio para trabajar aún más cómodo y seguro
  • Para controlar la temperatura, puede elegir entre tres modos de calefacción: FAST para un calentamiento especialmente rápido, así como PRECISE y PRECISE+ para un control especialmente preciso de la temperatura objetivo sin sobrepasarla: así se protegen de forma óptima las muestras sensibles
  • Compatible con el sensor de temperatura Pt1000 así como con el doble sensor Pt1000 que permite la medición en su muestra y en el líquido del baño simultáneamente
  • La posibilidad de programar rampas y crear perfiles le proporciona un control total y aumenta la precisión y reproducibilidad de sus experimentos.
  • Ajuste de tres etapas (comportamiento de arranque) para la velocidad de agitación
  • Puede configurar la dirección de rotación de la barra agitadora magnética y beneficiarse del detector automático de barra agitadora, de modo que su muestra se agite de manera óptima en cualquier momento, incluso cuando haya irregularidades durante la agitación.
  • Gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como indicador visual de calor residual a temperaturas > 50 °C, proteger contra quemaduras
  • Patentado Kera-Disk™ La placa de aluminio anodizado es resistente a los productos químicos y a los arañazos para su uso con muchos accesorios y muestras en un espacio reducido.
  • El material utilizado permite tiempos de calentamiento más rápidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Tamaño 145 mm (Diám)
Temperatura (métrico) 20 °C a 350 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
tipo de tapón UE
N.º de posiciones Varios
Intervalo de agitación De 100 a 1400 rpm
Garantía 10 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 299 x 168 x 106 mm
Certificaciones/conformidad Ninguno
Pantalla TFT