Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de extracción de acetato Mix II (AOAC 2007.01)
Código de producto. 12798242 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12798242 15 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 12798242 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730971
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mezclas de extracción QuEChERS Chromabond
Tipo Mezcla de extracción de acetato (AOAC 2007.01)
Volumen (métrico) 15 ml
Cantidad 50/pack