Learn More
Mezcla 1 de Almizcle a. Política. Comp. de Musk. 10 μg/mL en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 33704-61-9, 13171-00-1, 1222-05-5, 83-66-9, 81-14-1, 81-15-2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | Cashmeran 10 μg/mL∣Celestolide 10 μg/mL∣HHCB (Galaxolide) 10 μg/mL∣Musk ambrette (technical) 10 μg/mL∣Musk ketone 10 μg/mL∣Musk xylene 10 μg/mL∣MuskNN 10 μg/mL∣Phantolide 10 μg/mL∣Tonalide 10 μg/mL∣Traesolide 10 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Cyclohexane |