Learn More
Mivotilate, MedChemExpress
Código de producto. 16492868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492868 10 mg 10 miligramos
16415617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100242
MedChemExpress Mivotilate is a nontoxic, potent activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR), and acts as a hepatoprotective agent.
Mivotilate is a nontoxic, potent activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR), and acts as a hepatoprotective agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mivotilate
CAS 130112-42-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N2O3S3
Cantidad 10 mg
Sinónimo YH439
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (37.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC(C)C)/C(C(NC1=NC(C)=CS1)=O)=C2SCS\2
Peso molecular (g/mol) 330.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid