Learn More
Cloruro de mivacurio (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30133865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133865 2.5 mg 2.50 miligramo
30010700 10 mg 10 miligramos
30004889 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3850002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106861-44-3
Fórmula molecular C58 H80 N2 O14 . 2 Cl
Peso molecular (g/mol) 1100.17
Sinónimo Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, chloride (1:2), (1R,1'R)-, Isoquinolinium, 2,2'-[(1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, dichloride, [R-[R*,R*-(E)]]-, Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, dichloride, (1R,1'R)- (9CI), BW B1090U dichloride, BW-B 1090U, Mivacron, Mivacurium chloride, [R-[R*,R*-(E)]]-2,2'-[(1,8-Dioxo-4-octene-1,8-diyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]isoquinolinium dichloride
Nombre IUPAC bis[3-[(1R)-6,7-dimetoxi-2-metil-1-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-ium-2-il]propil] (E)-oct-4-enedioato; Dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(CCCOC(=O)CC\C=C\CCC(=O)OCCC[N+]3(C)CCc4cc(OC)c(OC)cc4[C@H]3Cc5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)[C@H](Cc6cc(OC)c(OC)c(OC)c6)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Mivacurium Chloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C58H80N2O14.2ClH/c1-59(25-21-41-35-47(63-3)49(65-5)37-43(41)45(59)29-39-31-51(67-7)57(71-11)52(32-39)68-8)23-17-27-73-55(61)19-15-13-14-16-20-56(62)74-28-18-24-60(2)26-22-42-36-48(64-4)50(66-6)38-44(42)46(60)30-40-33-53(69-9)58(72-12)54(34-40)70-10;;/h13-14,31-38,45-46H,15-30H2,1-12H3;2*1H/q+2;;/p-2/b14-13+;;/t45-,46-,59?,60?;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1098.4987