Learn More
SP Genevac™ miVac™ Sello de repuesto de la tapa
Description
- Diseñado como un sello de tapa de reemplazo directo para miVac concentradores y así mantener un rendimiento óptimo de sellado
- Compatible tanto con miVac sistemas Duo como Quattro Concentrator para un uso versátil
- Ayuda a garantizar las condiciones adecuadas de vacío para una concentración eficiente de la muestra
- Fabricado para un ajuste fiable y un rendimiento duradero en entornos de laboratorio
Specifications
Specifications
| Material | EPDM |
| Tipo | Junta |
| Para utilizar con (equipo) | Concentrador de dúo |