Learn More
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor for Dionex ASE™ 60 mL Vials
Código de producto. 17831508
Change view
Click to view available options
Admite:
60 mL Vials
Código de producto. Admite
17831508 60 mL Vials
1 options
Código de producto. 17831508 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor QRC28V140030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solid Aluminum rotor can hold up to 30 - 60 mL Dionex ASE™ vials.
  • Manufactured from solid aluminum
  • Fits 60 mL Dionex ASE™ vials
  • Can hold up to 30 vials
Especificaciones
Tipo Rotor
Admite 60 mL Vials