Learn More
SP Genevac™ miVac™ DNA y Duo Rotor para Tubos
Código de producto. 31723003
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos de 34 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
31723003 Tubos de 34 x 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 31723003 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor DRC34100008
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El rotor de aluminio macizo puede contener hasta 8 tubos.
  • Fabricado en aluminio macizo
  • Encaja en tubos de 34 mm de diámetro x 100 mm de longitud
  • Puede contener hasta 8 tubos
Especificaciones
Tipo Rotor
Admite Tubos de 34 x 100 mm