missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Genevac™ miVac™ DNA and Duo Rotor for Conical Centrifuge Tubes

Código de producto. 31723007
Change view
Click to view available options
Admite:
16 x 60 mm Tubes
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
31723007 16 x 60 mm Tubes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31723007 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor DRC5CCT036

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Solid Aluminum rotor can hold up to 36 centrifuge tubes.

  • Manufactured from solid aluminum
  • Fits centrifuge tubes 16 mm Dia. x 60 mm Length
  • Can hold up to 36 centrifuge tubes

Especificaciones

Tipo Rotor
Admite 16 x 60 mm Tubes
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.