Learn More
SP Genevac™ miVac™ Paquete Super 2 Quattro
Código de producto. 31723019
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Hasta 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31723019 Hasta 50 ml 1 set
1 options
Código de producto. 31723019 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor QSP23050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Un concentrador de alta capacidad fácil de usar capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra.
  • El paquete miVac2 QuattroSuper consta de un Quattro concentrador, Quattro una bomba, miVac un radar de velocidad y un controlador de presión.
  • Diseñado para aceptar 4 rotores de microplacas de posición oscilante y rotores de chorro de alta capacidad para tubos.
  • La Quattro bomba es adecuada para el secado de disolventes de punto de ebullición medio.
  • El controlador de presión permite al usuario ajustar la temperatura de ebullición del opitímio para el disolvente.
  • Programas optimizados para agua, alcoholes y otros disolventes.
  • Control preciso de temperatura que proporciona protección para muestras valiosas.
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Modelo miVac Quatro
Intervalo de temperatura (métrico) 30°ºC a 80°ºC
Volumen (métrico) Hasta 50 ml
Tipo de producto Evaporador