Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Paquete de liofilización
Código de producto. 31723030
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Hasta 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31723030 Hasta 50 ml 1 set
1 options
Código de producto. 31723030 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor QFP23050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El paquete de liofilización incluye todo lo necesario para liofilizar tus muestras
  • El paquete de liofilización miVac2 Quattro consta de un Quattro concentrador, una superbomba de vacío, miVac un sifón de velocidad, un controlador de presión y un kit de accesorios para liofilización.
  • Estos elementos, cuando se usan juntos, permiten colocar muestras en el rotor y liofilizarse en vacío total.
  • El bajo nivel de vacío hierve la muestra a una temperatura inferior a su punto de congelación; Una vez congelado, el hielo se sublima, dejando un polvo seco.
  • Incluía: tarro liofilizador, válvulas liofilizadas, portaviales, válvula de aislamiento al vacío.
  • El SpeedTrap miVac2 y la Super Bomba de Vacío pueden usarse como liofilizadores independientes.
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Modelo miVac Quatro
Intervalo de temperatura (métrico) 30°ºC a 80°ºC
Volumen (métrico) Hasta 50 ml
Tipo de producto Evaporador