Learn More
SP Genevac™ miVac™ Paquete 2 Duo Plus
Código de producto. 31723023
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Hasta 25 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31723023 Hasta 25 ml 1 set
1 options
Código de producto. 31723023 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor DPP23050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Concentrador fácil de usar capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra.
  • El paquete miVac2 Duo Plus consta de un concentrador Duo y un Duo Pump & miVac Speed Trap.
  • Diseñado para aceptar rotores de microplaca de 2 posiciones oscilantes o rotores de chorro para tubos.
  • La Duo Pump es adecuada para eliminar disolventes por debajo de un punto de ebullición de 160° ºC.
  • Programas optimizados para agua, alcoholes, & otros disolventes.
  • Control preciso de temperatura que proporciona protección para muestras valiosas.
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Modelo miVac Duo
Intervalo de temperatura (métrico) 30°ºC a 80°ºC
Volumen (métrico) Hasta 25 ml
Tipo de producto Evaporador