Learn More
SP Genevac™ miVac™ Paquete Básico 2 Duo
Código de producto. 31723021
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Hasta 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31723021 Hasta 50 ml 1 set
1 options
Código de producto. 31723021 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor DBP23050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Concentrador fácil de usar capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra.
  • El paquete miVac2 Basic consta de un concentrador Duo y una bomba Duo.
  • Diseñado para aceptar rotores de microplaca de 2 posiciones oscilantes o rotores de chorro para tubos.
  • Capaz de manejar una amplia gama de disolventes y volúmenes de muestras.
  • Programas optimizados para agua, alcoholes, & otros disolventes.
  • Control preciso de temperatura que proporciona protección para muestras valiosas.
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Modelo miVac Duo
Intervalo de temperatura (métrico) 30°ºC a 80°ºC
Volumen (métrico) Hasta 50 ml
Tipo de producto Evaporador centrífugo