Learn More
SP Genevac™ miVac™ Sistema Integrado de 2 ADN
Código de producto. 31723031
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Hasta 25 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31723031 Hasta 25 ml 1 set
1 options
Código de producto. 31723031 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor DNA23050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Concentrador fácil de usar hecho específicamente para trabajar con ácidos nucleicos.
  • El sistema integrado de ADN miVac2 está equipado con todo lo necesario para la eliminación de agua y disolventes orgánicos, específicamente los ácidos nucleicos (ARN y ADN).
  • Contiene una bomba incorporada de alto rendimiento.
  • Tiene 48 posiciones para tubos mciro-centrifuga de 1,5 o 2 mL.
  • Adecuado para disolventes orgánicos simples hasta 100 °C de punto de ebullición.
  • Hay varias opciones de rotor disponibles, incluyendo una opción para placas de microtítulo.
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Modelo miVac ADN
Intervalo de temperatura (métrico) 30°ºC a 80°ºC
Volumen (métrico) Hasta 25 ml
Tipo de producto Evaporador