Learn More
SP Genevac™ miVac™ Tarro de condensador de repuesto de 1 L
Código de producto. 31723008
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
31723008 Vidrio de borosilicato cada uno
1 options
Código de producto. 31723008 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor 100347906
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Sustitución del tarro condensador de 1 litro para el EZ2.
  • Sellado de repuesto
  • Capacidad de 1 litro
  • Compatible con miVac2
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador