Learn More
Mitragynina, Lipomed
Description
Mitragynina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Mitragynine |
| CAS | 4098-40-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Mitragynine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H30 N2 O4 |
| Sinónimo | Mitragynine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (E)-2-[(2 S,3 S,12 bS)-3-etil-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahidroindolo[2,3-a]quinolizin-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Show More |