Learn More
Mitragynina, Lipomed
Código de producto. 30458788
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
Förpackningsstorlek
50 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30458788 50 mg 50 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458788 missing translation for 'mfr' Lipomed missing translation for 'supplierNo' LPMMTR161050
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Mitragynina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Mitragynine
CAS 4098-40-2
Nombres de analitos o componentes Mitragynine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 N2 O4
Sinónimo Mitragynine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC
Nombre IUPAC (E)-2-[(2 S,3 S,12 bS)-3-etil-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahidroindolo[2,3-a]quinolizin-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 398.5
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2206 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.