Learn More
Mitragynina, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30463593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463593 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463593 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMTR16101LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Mitragynina, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitragynine
CAS 4098-40-2
Nombres de analitos o componentes Mitragynine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 N2 O4
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Mitragynine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC
Nombre IUPAC (E)-2-[(2 S,3 S,12 bS)-3-etil-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahidroindolo[2,3-a]quinolizin-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 398.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2206 g/mol