Learn More
Mitraginina (100 μg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitragynine |
| CAS | 4098-40-2 |
| Fórmula molecular | C23 H30 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE,2S,3S,12bS)-, Corynan-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-9,17-dimethoxy-, methyl ester, (16E,20β)-, Corynantheidine, 9-methoxy- (7CI), Mitragynine (6CI), (-)-Mitragynine, 9-Methoxycorynantheidine, Indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, [2S-[2α(E),3α,12bβ]]-, Mitragynin, Kratom |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etil-8-metaxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahidroindolo[2,3-a]quinolizina-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2206 |
| Mostrar más |