Learn More
Mitragynina 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312536 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312536 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15273200ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitragynine
CAS 4098-40-2
Nombres de analitos o componentes Mitragynine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mitragynine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
SMILES CC[C@@H]1CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC
Nombre IUPAC (E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etil-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahidroindolo[2,3-a]quinolizin-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 398.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2206 g/mol