Learn More
Mitoxantrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitoxantrone |
| CAS | 65271-80-9 |
| Fórmula molecular | C22 H28 N4 O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis[(2-(2-hydroxyethylamino)ethyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthraquinone, DHAQ, Dihydroxyanthraquinone, Mitox, Mitoxanthrone, Mitoxantrone, Mitozantrone, NSC 279836, Nimitoxantron, Novantron, Novantrone, Ralenova |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28N4O6/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32/h1-4,23-30H,5-12H2 |
| SMILES | OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dihidroxi-5,8-bis[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]antraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 444.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.2009 |