Learn More
Clorhidrato de mitoxantrona, Mikromol™
Código de producto. 18040990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18040990 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18040990 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1085.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de mitoxantrona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitoxantrone hydrochloride
CAS 70476-82-3
Nombres de analitos o componentes Mitoxantrone hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxi-5,8-bis[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]antraceno-9,10-diona; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 517.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 516,1542 g/mol