Learn More
Diclorhidrato de mitoxantrona, TRC
Código de producto. 30465504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465504 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30465504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM37342650MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitoxantrone hydrochloride
CAS 70476-82-3
Fórmula molecular C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxi-5,8-bis[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]antraceno-9,10-diona; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 517.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1542