Learn More
Mitoxantrone dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461877 50 mg 50 miligramos
16456206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13502A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Mitoxantrone dihydrochloride is a potent topoisomerase II inhibitor.
Mitoxantrone dihydrochloride also inhibits protein kinase C (PKC) activity with an IC50 of 8.5 μM. Mitoxantrone dihydrochloride induces apoptosis of B-CLL (B-chronic lymphocytic leukaemia) cells. Mitoxantrone dihydrochloride shows antitumor activity. Mitoxantrone dihydrochloride also has anti-orthopoxvirus activity with EC50s of 0.25 μM and and 0.8 μM for cowpox and monkeypox, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitoxantrone dihydrochloride
CAS 70476-82-3
Color Dark blue
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30Cl2N4O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Mitozantrone dihydrochlorideNSC 301739 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (193.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (83.11 mM)
SMILES O=C1C2=C(C(NCCNCCO)=CC=C2NCCNCCO)C(C3=C(O)C=CC(O)=C13)=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 517.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.4
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease