Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mitoxantrona diclorhidrato
Código de producto. 15437659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437659 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15437659 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66341.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    141.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 33.79€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70476-82-3 | C22H30Cl2N4O6, C22H28N4O6.2HCl | 517.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Azul a negro
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
CAS 70476-82-3
Fórmula molecular C22H28N4O6,2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 517,40
Sinónimo 1,4-dihidroxi-5,8-bis[2[ -[(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-9,10-diclorhidrato de antracenediona;
Solubilidad Soluble en 5 mm de agua y a 75 mm en DMSO
Tipo de producto Mitoxantrona diclorhidrato
Formulario Sólido cristalino